Learn More
Uvex Black/Red 85469 Low Shoe - Width 12
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
135.00€ - 146.00€
Especificaciones
Color Rojo, Negro
Material Microvelour
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17205171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546935
35
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17215171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546936
36
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17225171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546937
37
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17235171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546938
38
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17245171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546939
39
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17255171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546940
40
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17265171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546941
41
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17275171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546942
42
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17285171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546943
43
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17295171
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546944
44
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17205181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546945
45
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17215181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546946
46
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17225181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546947
47
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17235181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546948
48
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17245181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546949
49
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17255181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546950
50
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17265181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546951
51
146.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17275181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8546952
52
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 1 Shoe 8546.9 S1 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Especially lightweight and flexible
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Made with new developed last technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8546.9
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Rojo, Negro
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S1