Learn More
Fisherbrand™ Black Phenolic Caps
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Cantidad:
12
576
1600
3100
5500
Descripción
El revestimiento cónico exclusivo diseño ofrece una retención de par superior y características de sellado excelentes
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Cono de polietileno |
Material del cierre | Fenólico |
Color | Negro |
Cantidad | 12 |
Color del tapón | Negro |
Acabado del cuello | 38-400 |
Closure Included | No |