Learn More
Uvex Black/Orange Rubber/PU 65221 Low Shoe - Width 10
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
168.00€
Especificaciones
Color Negro, Naranja
Material Cuero
Material de la suela Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17201131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522135
35
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17211131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522136
36
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17221131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522137
37
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17231131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522138
38
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17241131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522139
39
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17251131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522140
40
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17261131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522141
41
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17271131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522142
42
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17281131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522143
43
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17291131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522144
44
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17201141
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522145
45
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17211141
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522146
46
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17221141
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522147
47
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17231141
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522148
48
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17241141
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522149
49
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17251141
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522150
50
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17261141
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522151
51
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17271141
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6522152
52
168.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 2 VIBRAM Shoe 6522.1 S3 HI HRO SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoes
  • Extremely light and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
  • Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum comfort
  • Breathable, water-resistant perforated high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
  • Reflecting elements for more safety
  • Individually adjustable due to elastic laces with quick-lock mechanism
    • Normal laces also provided
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue, dust tongue
  • Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
  • Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
  • Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
  • Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outersole from VIBRAM
  • Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
  • Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip for demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
  • Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6522.1
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Naranja
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU)
No
Unisex
Productos químicos y calor
S3
Cuero
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
Uvex 2
No
SRC