Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta de automatización con formato en suspensión Axygen™ para la línea Hamilton Microlab™ Star y Nimbus™
Compatibles con estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizadas Hamilton MICROLAB STAR Line y Nimbus
Marca: Axygen™ HT-50-CBK-HTR-5
Detalles adicionales : Peso : 3.04000kg
Descripción
Axygen ofrece una opción alternativa para su sistema Hamilton™ STARline.
Estas puntas están:
- Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Disponibles en versión no estéril, estéril, no filtrada y filtrada
- Disponibles en puntas de polipropileno transparentes o negras conductoras
- Disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos, gradilla de puntas anidadas y formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
- Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™
Especificaciones
50 μl | |
No estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Disponibles en cuatro tamaños y diseñadas específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además permiten un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones | |
Automatización | |
Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus |
Sin filtro | |
Negro | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Rack de puntas colgante | |
5 gradillas/paquete, 12 paquetes/caja | |
Polipropileno |