Learn More
Fisherbrand™ Black Filter Paper
Stained with sulfured coloring used to reveal bright colored particles.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11709945
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Used for detection of fluorine or silicon
  • Used to detect mycelium in cultivated mushrooms
Especificaciones
Especificaciones
85 g/m2
Black
Paper
100
Black Stained Filter Paper
DIN 53137
Filtration speed: 45 sec.
Detection of Fluorine or Silicone, Mycelium in cultivated mushrooms
0.17 mm
125 mm