Learn More
Bis[3-(trietoxisilil)propil]tetrasulfuro, S 22,3 % (típico), Thermo Scientific Chemicals
Agente de acoplamiento/entrecruzamiento de metales preciosos
49.80€ - 923.00€
CAS | 40372-72-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C18H42O6S4Si2 |
Peso molecular (g/mol) | 538.94 |
Número MDL | MFCD00053751 |
Clave InChI | VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulfide, 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, unii-j98v193zry, bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulphide, 3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, 4,4,15,15-tetraethoxy, silane coupler kh-858, acmc-1akw5, dsstox_cid_9362 |
PubChem CID | 162012 |
Nombre IUPAC | 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane |
SMILES | CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11364558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042410.06 |
5 g |
49.80€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11374558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042410.14 |
25 g |
164.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11394558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042410.22 |
100 g |
453.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11384558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042410.36 |
500 g |
923.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide is used in radial tires, rubber tire treads, carcass, tire walls, solid rubber tires and other rubber products. It acts as a chemical intermediate and as a cross linking agent. Furthermore, it acts as a coupling agent used to chemically modify silica surface. In addition, it serves as a curing agent for good heat aging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
40372-72-3 | |
538.94 | |
VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N | |
162012 | |
CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC |
C18H42O6S4Si2 | |
MFCD00053751 | |
bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulfide, 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, unii-j98v193zry, bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulphide, 3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, 4,4,15,15-tetraethoxy, silane coupler kh-858, acmc-1akw5, dsstox_cid_9362 | |
4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane |
Especificaciones
Bis[3- (triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide | |
1.074 g/mL | |
91°C (196°F) | |
MFCD00053751 | |
Miscible with toluene,primary alcohols,ketones,benzene,chlorinated hydrocarbons,acetonitrile,dimethylformaminde and dimethysulfoxide. Immiscible with water. | |
CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC | |
538.94 | |
538.94 | |
Líquido |
40372-72-3 | |
250°C (decomposition) | |
C18H42O6S4Si2 | |
bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulfide, 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, unii-j98v193zry, bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulphide, 3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, 4,4,15,15-tetraethoxy, silane coupler kh-858, acmc-1akw5, dsstox_cid_9362 | |
VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane | |
162012 | |
S 22,3 % (típico) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 254-896-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only