Learn More
Bis[3-(trietoxisilil)propil]tetrasulfuro, S 22,3 % (típico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374558 25 g 25 g
11364558 5 g 5 g
11394558 100 g 100 g
11384558 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11374558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042410.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agente de acoplamiento/entrecruzamiento de metales preciosos
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide is used in radial tires, rubber tire treads, carcass, tire walls, solid rubber tires and other rubber products. It acts as a chemical intermediate and as a cross linking agent. Furthermore, it acts as a coupling agent used to chemically modify silica surface. In addition, it serves as a curing agent for good heat aging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40372-72-3
Fórmula molecular C18H42O6S4Si2
Peso molecular (g/mol) 538.94
Número MDL MFCD00053751
Clave InChI VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulfide, 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, unii-j98v193zry, bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulphide, 3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, 4,4,15,15-tetraethoxy, silane coupler kh-858, acmc-1akw5, dsstox_cid_9362
PubChem CID 162012
Nombre IUPAC trietoxi-[3-(3-trietoxisililpropiltetrasulfanil)propil]silano
SMILES CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[3- (triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide
Densidad 1.074 g/mL
Punto de ebullición 250°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Miscible with toluene,primary alcohols,ketones,benzene,chlorinated hydrocarbons,acetonitrile,dimethylformaminde and dimethysulfoxide. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) S 22,3 % (típico)
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide