Learn More
Hamilton™ BioTrode
Marca: Hamilton™ 238140
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
Especificaciones
0 ± 20 | |
12 mm | |
60 mm | |
De 0 °C a 100 °C |
De 0 °C a 100 °C | |
0 ± 20 mV 57 a 59 mV | |
De 0 a 14 | |
Sí, con valores medidos en tampón de pH 4,01 y pH 7 |