Learn More
Agilent BioTek Imanes planos para lavadores de microplacas
Para la inserción en los portadores de separación biomagnética de lavadores BioTek
Marca:  Agilent BioTek 7103016
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12611795
  • 1530.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
En los pocillos de fondo plano, se tira de los gránulos a la banda a través del fondo del pocillo. En los pocillos de fondo redondo, se tira de los gránulos al botón en el fondo del pozo.
Información de órdenes
Para su uso con: Arandelas 405 LS, 405 Touch, EL406, ELx405, ELx50
Especificaciones
Especificaciones
Imán plano para 96 pocillos
Lavador de microplacas 405 LS, Lavador de microplacas 405 Touch, Lavador de microplacas EL406, Lavador de microplacas ELx 405, Lavador de tiras de microplacas ELx 50