Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubos para rotores BIOShield™ 720
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores de tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003813
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10083114
  • 475.40€ / paquete de 4
Envío estimado: 07-03-2022
Descripción
Descripción
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores de tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos. Estos adaptadores se utilizan con el rotor de cestillo basculante de alta velocidad BIOShield 720.
  • Capacidad máxima del tubo: 4 × 150 ml
  • Diámetro externo máximo × l 50 × 122 mm
Especificaciones
Especificaciones
Tubo abierto de fondo redondo de 150 ml