Learn More
Sartorius™ Pipetas de volumen fijo Biohit™ Proline™
Pipetas de volumen fijo de un canal.
Marca:  Sartorius™ 722004
Detalles adicionales : Peso : 0.07500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10063481
  • 191.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Pipetas de volumen fijo de un canal.
Especificaciones
Especificaciones
0,8 μl
Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro
10, 20 μl
Laboratorio
Auto
Pipeta de volumen fijo
Filtros de cono seguro
Se ha diseñado específicamente para pipeteos repetitivos y de larga duración con el fin de evitar trastornos o lesiones por movimientos repetitivos (RSI) en las manos, brazos y hombros relacionados con el trabajo
0,8%
< 0,20
15 meses
ISO 3696
Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro
Esterilizable en autoclave
1
Estéril
10 μl
Las puntas de pipeta ergonómicas
Laboratorios
1 unidad
Productos químicos
77 g