Learn More
Sartorius™ Biohit™ Piston Assemblies
Designed for use with a wide variety of manual and electronic pipettes. Sartorius™ Biohit™ Piston Assemblies are replacement pistons for providing precise and easy pipetting operation. Available for a range of compatible pipette lines and sizes.
158.00€
Especificaciones
Tipo Piston Assembly
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
11699891
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
711830
Pipetas electrónicas monocanal de 10 μl ePET, Proline, y Hamilton SofTouch Pistón y cono de punta
158.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Controls the aspiration and dispensing operations according to selected operating mode
  • Only a quick click is required to trigger the operation of the pipette
  • If the button is kept down, the piston will stop in the lowest position until the button is released
  • Helps reduce the risk of repetitive strain injuries (RSI) that are common in pipetting
Especificaciones
Especificaciones
Piston Assembly