Learn More
Sartorius™ Biohit™ Piston Assemblies
Designed for use with a wide variety of manual and electronic pipettes. Sartorius™ Biohit™ Piston Assemblies are replacement pistons for providing precise and easy pipetting operation. Available for a range of compatible pipette lines and sizes.
158.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11699891
|
Sartorius™
711830 |
Pipetas electrónicas monocanal de 10 μl ePET, Proline, y Hamilton SofTouch | Pistón y cono de punta |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Controls the aspiration and dispensing operations according to selected operating mode
- Only a quick click is required to trigger the operation of the pipette
- If the button is kept down, the piston will stop in the lowest position until the button is released
- Helps reduce the risk of repetitive strain injuries (RSI) that are common in pipetting
Especificaciones
Piston Assembly |