Learn More
Ansell Velo para la cara BioClean™ Softflow con ojal para la cabeza BFV03
El velo para la cara Ansell™ BioClean™ Softflow con ojal para la cabeza BFV03 ofrece comodidad para el usuario y cuenta con costuras selladas ultrasónicamente y una banda para la nariz maleable completamente cerrada.
Marca: Ansell BFV03
Detalles adicionales : Peso : 8.70000kg
Descripción
- Costuras selladas ultrasónicamente
- Banda para la nariz maleable completamente cerrada
- Suelta poca pelusa
- Velo: Poliéster hidroentrelazado
- Fijaciones: Ojales para la cabeza tubulares de poliéster
- Cinta para la nariz: Aluminio con revestimiento de plástico
- Unión: Poliéster hidroentrelazado blanco
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
No estéril | |
Class 10 (ISO 4) | |
Sí | |
BFV03 | |
280 mm (±5 mm) |
Blanco | |
Fabricado en una instalación que posee ISO 9001:2015; procesado en un entorno de sala limpia ISO clase 4 con certificación NEBB; muestreo e inspección de conformidad con ISO 2859-3:1994 | |
Sí | |
380 mm (±5 mm) | |
100 unidades por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; 20 bolsas exteriores por caja de cartón revestida (2000 unidades) |
Almacene en un lugar fresco y seco (≤40 °C) alejado de la luz solar directa y de la luz fluorescente.