Learn More
Nitritex™ Toallitas BioClean Oryx™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
230 x 230 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2400
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas BioClean-Oryx™ |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Anchura (métrico) | 230 mm |
| Material | Celulosa de poliéster no tejida hidroentrelazada |
| Compatibilidad | ISO Clase 5 |
| Peso base | 68gsm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, ISO 2859-3:1994 |
| Color | Blanco |
| Estructura | Hidroentrelazado No Tejido Policarbonato |
| Dimensiones (L x An) | 230 x 230 mm |
| Mostrar más |