Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo estériles BioClean Nitramax™
2174.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Resistentes a una amplia gama de productos químicos
- El guante de longitud hasta el hombro (600 mm) proporciona una protección total del brazo
- Sin polvo ni látex
- Excelentes propiedades antiestáticas
- Puño con reborde
- Embalaje EasyTear™ sin partículas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 y (CE)2023/2006 |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Con textura |
Grado | EU GMP Grado A |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin polvo |
Tamaño | 7 |