Learn More
Nitritex™ BioClean Jade™ Sterile Nitrile Gloves
Catalog Number 15268178
Click to view available options
Tamaño:
10
5, 5,5
6, 6,5
7, 7,5
8, 8,5
9
Hypoallergenic and offer excellent antistatic properties. Nitritex™ BioClean Jade™ Sterile Nitrile Gloves are ambidextrous, accelerator-free, powder-free gloves that have a beaded cuff and a textured surface for enhanced grip.
  • Resistentes a una amplia gama de productos químicos
  • Texturizados para mejorar el agarre
  • Guante doble
  • Sin aceleradores
  • Hipoalergénico
  • Sin polvo ni látex
  • Excelentes propiedades antiestáticas
  • Puño con reborde
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Color Verde
Desechables Sí
Acabado exterior Con textura
Grado EU GMP Grado A
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo Sin talco
Tipo de producto Guantes de sala limpia
Tamaño 10
Esterilidad Estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado Un par por carpeta de PE interior; una carpeta por cada sobre de PE sellado EasyTear; 10 sobres por cada bolsa de PE exterior sellada; 20 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (200 pares).
Cantidad 200 par
Longitud (imperial) 12 pulg
Longitud (métrico) 300 mm