Learn More
Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile Nitrile Gloves
Click to view available options
Tamaño:
10
5, 5,5
6, 6,5
7, 7,5
8, 8,5
9
Descripción
- Resistentes a una amplia gama de productos químicos
- Dedos texturizados para un mejor agarre
- Sin polvo ni látex
- Excelentes propiedades antiestáticas
- Puño con reborde
- Embalaje EasyTear™ sin partículas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 y (EC)2023/2006, ASTM D6978-05 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Color | Morado |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Con textura |
Grado | EU GMP Grado A |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin talco |