Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 4
Utilice esta sílice de poro de 300 Å de ancho para el análisis de proteínas hidrófobas y péptidos más grandes que se unen demasiado fuertemente en las columnas C8 o C18.
Marca: Thermo Scientific™ 72305-101030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 4, que están diseñadas para el análisis de proteínas y péptidos de gran tamaño, son columnas de alto rendimiento ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas con alta hidrofobicidad.
- Elaborada a base de sílice de 300 Å para ofrecer un rendimiento biomolecular excepcional
- Baja carga de carbono para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos de mayor tamaño
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columnas, entre las que se incluyen columnas preparativas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
100 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C4 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 9 | |
100 m²/g | |
L26 | |
BioBasic | |
4 % | |
Sí | |
Columna de análisis |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.