Learn More
Olympus™ Tubo binocular, SZX-B130
Descripción
- Ángulo de inclinación de 30°.
- Intervalo de ajuste de distancia interpupilar de 51-76 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cabezal de ocular binocular |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios SZX |