Learn More
Zeiss™ Binocular Phototube
Use these phototubes for a variety of applications
Marca:  Zeiss™ 435107-0000-000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11885570
  • 3188.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los fototubos binoculares están disponibles con varias opciones para adaptarse a sus necesidades
Especificaciones
Especificaciones
Fototubo binocular S 20°
Para una distancia al ojo de 51 a 75 mm
Con conmutación 100/100 del canal derecho a la interfaz 60N