Learn More
Zeiss™ Fototubo binocular
Código de producto. 11845620
Click to view available options
Tipo:
Fototubo binocular 20°/23 (100:0/0:100)
Fototubo binocular 30°/23 (100:0/0:100)
Fototubo binocular 30°/23 (50:50)
Fototubo binocular S 20°
Tubo binocular 20°/23
Tubo binocular 30°/20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11845620
Marca: Zeiss™ 4255209020000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos fototubos para una gran variedad de aplicaciones
Los fototubos binoculares están disponibles con varias opciones para adaptarse a sus necesidades
Especificaciones
Tipo Fototubo binocular 30°/23 (100:0/0:100)
Descripción Imagen invertida con prisma deslizante, interruptor de prisma de baja vibración; puerto de cámara con interfaz 60N
Cantidad 1 unidad