Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Billy XD
La bota de seguridad multiuso repele los ácidos y aceites como un paraguas repele el agua. La resistente caña del tobillo se ajusta al pie de forma cómoda y confortable.
Marca: Emma Safety Footwear MM73186843
Detalles adicionales : Peso : 1.90400kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Billy XD | |
Cuero | |
43 |