Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purificación BigDye XTerminator™
El kit de purificación XTerminator™ BigDye es un método rápido y sencillo de purificación para reacciones de secuenciación de ADN que elimina las sales y los terminadores BigDye™ no incorporados.
Marca: Applied Biosystems™ 4376487
Detalles adicionales : Peso : 0.16330kg
Includes: Solución XTerminator™ de 20 ml (almacenar a 4 °C), solución SAM™ de 90 ml (almacenar a temperatura ambiente o 4 °C)
Descripción
- Elimine el trasvase de líquidos con una sola placa.
- Logre una eliminación completa de las manchas de colorante.
- Estabilice las muestras antes del análisis.
- Mejore el flujo de trabajo de secuenciación.
- Realice protocolos de forma manual o automatizada.
- Obtenga resultados rápidos, fiables y reproducibles.
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
• 20 ml de solución XTerminator™ (almacenar a 4 °C) • 90 ml de solución SAM™ (almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C) |
|
Productos de secuenciación | |
Secuenciación | |
BigDye XTerminator™, BigDye™ | |
Hielo húmedo | |
40 min |
Kit | |
ADN | |
2 frascos | |
1000 preparaciones | |
Reacciones de secuenciación | |
10 μl |
Seguridad y manipulación
- 1000RXN BIGDYE XTERMINATOR KIT 20ML EACH
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: benzene
Para uso exclusivo en investigación