Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purificación BigDye XTerminator™
El kit de purificación XTerminator™ BigDye es un método rápido y sencillo de purificación para reacciones de secuenciación de ADN que elimina las sales y los terminadores BigDye™ no incorporados.
Marca: Applied Biosystems™ 4376486
Detalles adicionales : Peso : 0.02950kg
Includes: 2 ml de solución XTerminator™ (almacenar a 4 °C), 9 ml de solución SAM™ (almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C)
Descripción
- Elimine el trasvase de líquidos con una sola placa.
- Logre una eliminación completa de las manchas de colorante.
- Estabilice las muestras antes del análisis.
- Mejore el flujo de trabajo de secuenciación.
- Realice protocolos de forma manual o automatizada.
- Obtenga resultados rápidos, fiables y reproducibles.
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
• 2 mL de solución XTerminator™ (almacenar a 4°C) • 9 mL de solución SAM™ (almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C) |
|
Reacciones de secuenciación | |
Secuenciación | |
100 | |
Kit de purificación | |
Hielo húmedo | |
40 min |
Kit | |
ADN | |
2 frascos | |
BigDye XTerminator™, BigDye™ | |
2 frascos | |
Reacciones de secuenciación | |
10 μl |
Para uso exclusivo en investigación