Learn More
Applied Biosystems™ Tampón de secuenciación BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X
Este tampón de secuenciación está optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.
Marca: Applied Biosystems™ 4336701
Detalles adicionales : Peso : 0.28580kg
Descripción
Optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Tampón de secuenciación | |
Almacenar entre 2 °C y 8 °C. | |
Secuenciación estándar | |
233 mL | |
Líquido |
5X | |
Analizador genético 3130xl, 3500, 3500xL; GeneAmp™ 9700; termociclador Veriti™; analizador de ADN 3730, 3730xl | |
BigDye™ Terminador, BigDye™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación