Learn More
Applied Biosystems™ Tampón de secuenciación BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X
Este tampón de secuenciación está optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.
Marca: Applied Biosystems™ 4336699
1690.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03860kg
Descripción
Optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Tampón de secuenciación | |
Almacenar entre 2 °C y 8 °C. | |
Secuenciación estándar | |
Tampón de secuenciación | |
Temperatura ambiente |
5X | |
GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3500, analizador de ADN 3730xl , analizador genético 3130xL , analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730 | |
BigDye™ Terminador, BigDye™ | |
28 mL | |
Líquido |
Para uso exclusivo en investigación