Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
Este kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 está diseñado para aplicaciones especializadas que requieren una identificación de bases óptima adyacente al cebador, además de para secuenciar plantillas de productos de PCR cortas con módulos rápidos de electroforesis.
Marca: Applied Biosystems™ 4337451
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Tubo de 200 μl de mezcla de reacción lista BigDye™ Terminator v1.1, tubo de cebador M13 (-21), tubo de ADN de control de pGEM, tubo de 1 ml de tampón de secuenciación 5x
Descripción
- Mejore la calidad de sus resultados para una amplia variedad de aplicaciones de secuenciación
- Realice una secuenciación de secuencias y plantillas complejas con más éxito
- Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
- Mejore la productividad y reduzca los costes
Información de órdenes
24 reacciones
Especificaciones
Each kit contains 10 tubes of BigDye™ Terminator v1.1 Ready Reaction Mix, M13 (-21) Primer, pGEM Control DNA, and a 12-mL tube of 5X Sequencing Buffer (may be stored at 4°C). There are enough reagents for 1000 reactions. Store kit at -15°C to -25°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. | |
Placa de 96 o 384 pocillos, tiras de 8 pocillos, tiras de 12 pocillos | |
Secuenciación estándar | |
Tampón de secuenciación | |
Secuenciación por terminador de colorante fluorescente |
Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1, 1000 reacciones, identificación de bases óptima adyacente al cebador, además de para secuenciar plantillas de productos de PCR cortas con módulos rápidos de electroforesis. | |
Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 | |
BigDye™ Terminador, BigDye™ | |
1000 reacciones | |
ADN BAC, ADN plasmídico (≤15 Kb), amplíconos de PCR, ADN monocatenario |
Para uso exclusivo en investigación.