Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1
Código de producto. p-7138583 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
100 reacciones
1000 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15869786 1 mL cada uno
15771836 100 reacciones cada uno
15879786 1000 reacciones cada uno
15889786 5000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15869786 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4337449
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 está diseñado para aplicaciones especializadas que requieren una identificación de bases óptima adyacente al cebador, además de para secuenciar plantillas de productos de PCR cortas con módulos rápidos de electroforesis.
This BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit is designed for specialty applications that require optimal basecalling adjacent to the primer and for sequencing short PCR product templates with rapid electrophoresis run modules.
  • Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
  • Sequence challenging templates and sequences more successfully
  • Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
  • Enhance your productivity and reduce costs
Este kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 está diseñado para aplicaciones especializadas que requieren una identificación de bases óptima adyacente al primer, además de para secuenciar plantillas de productos de PCR cortas con módulos rápidos de electroforesis.
•Mejore la calidad de sus resultados para una amplia variedad de aplicaciones de secuenciación.
•Realice una secuenciación de secuencias y plantillas complejas con más éxito.
• Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
• Mejore la productividad y reduzca los costes.
Aborde secuencias difíciles
Con el kit de secuenciación de ciclos BigDye Terminator v1.1 obtendrá una química sólida y altamente flexible para una amplia gama de aplicaciones, incluidas la secuenciación de novo y la resecuenciación.
Obtenga alturas de picos más uniformes y una precisión mejorada
Gracias a la química superior del kit BigDye Terminator v1.1, se generan datos con alturas de picos uniformes y un equilibrio de la señal optimizado, lo que se traduce en lecturas más largas y de mayor calidad.También puede obtener asignaciones de base más precisas para la detección de heterocigotos y mutaciones.
Fácil de integrar en el flujo de trabajo
La química del kit BigDye™ Terminator v.1.1 no requiere software nuevo ni recalibración de instrumentos. Puede integrar fácilmente el kit en su flujo de trabajo con cambios mínimos en sus protocolos.
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tubo de 200 µl de mezcla de reacción lista BigDye™ Terminator v1.1, tubo de cebador M13 (-21), tubo de ADN de control de pGEM, tubo de 1 ml de tampón de secuenciación 5x. Almacenar el kit de -15 a -25 °C. El tampón de secuenciación BigDye™ se puede almacenar a 4 °C.
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 310, analizador genético 3100, analizador genético 3100-Avant, analizador genético 3130xl, analizador genético 3700, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación rica en AT (>65 %), secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 50:50), secuenciación de productos de PCR cortos, secuenciación rica en GC (>65 %), secuenciación con moldes ricos en GT o moldes difíciles, secuenciación de Novo: bajo a medio rendimiento
Línea de productos Terminador BigDye
Tipo de producto Sequencing Buffer
Cantidad 1 mL
Técnica Fluorescent Dye Terminator Sequencing
Compatibilidad de plantillas BAC DNA, Plasmid DNA (≤15 Kb), PCR Amplicons, Single Stranded DNA