Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BHDSHEET3030
Detalles adicionales : Peso : 6.80760kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17718197
  • 570.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Tratados para impartir repelencia al agua y al alcohol
  • Tela no tejida formada en húmedo y ligera compuesta de pulpa de madera natural y fibras de poliéster unidas con un aglutinante de resina
  • Barrera microbiana suficiente
  • Resiste desgarros y punciones
  • No contiene caucho de látex natural
  • Procesados y envasados en salas limpias con certificación ISO
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
30 x 30 in