Learn More
Abnova™ BGLAP/CEN1q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FG0214.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
BGP,OC,PMF1 | |
632 | |
200 μl |
Tube | |
proteína gamma-carboxiglutamato (gla) de hueso | |
BGLAP | |
ADN/ARN | |
Líquido |