Learn More
Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1509, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1499-MSM9-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939877
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Beta Catenin
Cell surface and cytoplasmic
CTNNB1/1509
Unconjugated
NP_001895
Mouse
92kDa
Protein A/G Purified
RUO
1499
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CTNNB1
Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.