Learn More
Berilio, solución estándar plasmática, Specpure™, Be 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049445
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
MFCD00134032
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
MFCD00134032
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Beryllium plasma standard solution
Concentración Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Nombre de nota Be 10000μg/mL
Cantidad 50 mL
Número UN UN2922
Grado Specpure™
Forma física Líquida