Learn More
Berkshire™ Twillx™ 1622; ISO Clase 6
Código de producto. 12731408 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2400
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12731408 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 2400
1 options
Código de producto. 12731408
Marca: Berkshire™ T1622.0909.8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de salas limpias de ISO Clase 6 (Clase 1000)
  • Fabricada con una sarga de algodón del 100 % con bordes sesgados para eliminar el posible nivelado
  • Las fibras naturales proporcionan una excelente absorbencia y una buena estabilidad térmica y son muy fuertes y duraderas
  • Ideal para limpiar, bruñir y pulir discos rígidos y para limpiar lugares ranurados y difíciles de alcanzar
  • También es bueno para la limpieza de alta resistencia en hornos de difusión
  • 100 % biodegradable
Order Info
Peso base: 171g/m2
Specifications
Tipo de producto Toallitas Twillx™ 1622
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,86 cm
Material Algodón
Compatibilidad IPA y otros disolventes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 171
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza, pulido y bruñido de superficies de discos de medios magnéticos metálicos y no metálicos
Para utilizar con (equipo) Para la limpieza de equipos de temperaturas altas y hornos de difusión