Descripción
- Fabricadas con polipropileno al 100 % sin el uso de celulosa
- Las toallitas fuertes y limpias ofrecen una excelente resistencia química, alta absorbencia y bajos niveles extraíbles e iónicos
- La estructura de microfibra multicapa produce un material suave que no rayará ni raspará ni siquiera las piezas más sensibles
Información de órdenes
Peso base: 71,4g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas Pro-Wipe™ 880 para salas limpias |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Longitud (métrico) | 25 cm |
| Anchura (imperial) | 10 in |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Peso base | 71.4 |
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensiones (L x An) | 25 x 20 cm (10 x 8 in) |
| Mostrar más |