Descripción
- Inner core of cellulose ultrasonically bonded to outer layers of polypropylene
- Strong, clean, economical wiper is excellent for all general-purpose applications
- Solvent resistant and super absorbent
Información de órdenes
Basis weight: 71.5g/m2.
Certifications
Certified for contact with food per EC regulation 1935 (2004)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Wipe |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30.48 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30.48 cm |
| Material | Celulosa, polipropileno |
| Absorbencia | Super |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Peso base | 71.5 |
| Certificaciones/conformidad | EC regulation 1935 (2004) |
| Mostrar más |