Learn More
Berkshire™ Toallitas MicroSeal™ 1200
BIOPHARMA
Código de producto. 17414302 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17414302 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 600
1 options
Código de producto. 17414302
Marca: Berkshire™ MS1200.1212.6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 3 (Clase 1)
Toallitas multiusos para el control de derrames, limpieza de equipos y limpieza general.
  • Fabricadas con tejido de filamento continuo 100 % con bordes sellados con ultrasonidos
  • Funciona bien con alcohol isopropilo, acetona y otros disolventes
  • Lavados y envasados en una sala limpia ISO 4 (clase 10)
  • Generación de partículas y fibras extremadamente baja
† Embalaje a granel.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para salas limpias MicroSeal™ 1200
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,48 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,48 cm
Material Tejido de poliéster
Compatibilidad IPA, acetona y otros disolventes
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en ISO Clase 3, control de derrames, limpieza de equipos y limpieza general
Para utilizar con (equipo) Áreas de proceso de fotolitografía, panel plano, óptica y limpieza de cámara