Learn More
Berkshire™ Labx™170 Cleanroom Wipers
Código de producto. p-210146 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
20000 hojas
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17816643 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 20000 hojas
1 options
Código de producto. 17816643
Marca: Berkshire™ LB170090940
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For ISO Class 6 (Class 1000) applications
  • Made from 80% abaca and 20% wood pulp
  • Cleaner alternative to industrial tissues and wipers
  • Excellent for use as a wafer separator, wet bench liner, laboratory workmat, material packaging and blotter
  • Offer great sorptive capacity
  • Contain no surfactants and virtually no organic extractables
  • 100% biodegradeable
Información de órdenes
Basis weight: 17.6g/m2
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22.86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22.86 cm
Material Wood Pulp
Absorbencia Alta absorción
Peso base 17.6
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) For ISO Class 6 cleanroom applications
Para utilizar con (equipo) Lightweight wafer separator material, wiping of catheters, heart valves and other biomedical devices, cleaning of lab equipment