Learn More
Berkshire™ Toallitas Durx™ 770
BIOPHARMA
Código de producto. 12716045 Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
12 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12716045
Marca: Berkshire™ DR770.1212.20
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Para aplicaciones de ISO Clase 5 (Clase 100)
  • Fabricadas en una mezcla hidráulicamente entrelazada de forma mecánica del 55 % de celulosa y el 45 % de poliéster con un exclusivo ligante no iónico
  • Funcionan bien con IPA y otros disolventes.
  • Baja generación de fibra y partículas
  • Suaves, muy absorbentes y duraderas
  • Combinación crítica de la resistencia del poliéster sintético con las características absorbentes de la celulosa
Ordreinfo
Basis weight, 65.8g/m2.
Tekniske data
Tipo de producto Toallitas para salas limpias Durx™ 770
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,48 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,48 cm
Material Poliéster Celulosa
Compatibilidad Soluciones comunes de limpieza y desinfección
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 65.8
Certificaciones/conformidad RoHs
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de equipos de laboratorio, circuitos integrados, placas de circuitos impresos y componentes electrónicos
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.