Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe™ 67
BIOPHARMA
Código de producto. 15622329 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1600
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15622329 9 x 9 in paquete de 1600
1 options
Código de producto. 15622329 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor GW67ST0980
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Berkshire Gamma Wipe™ 67 is a polyester-cellulose blend wiper recommended for ISO Class 5 and above environments
  • Smooth, highly absorbent and durable with low extractable levels
  • Economical
  • Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
  • 45% polyester and 55% cellulose
  • Each package is gamma irradiated to a 10-6 Sterility Assurance
Especificaciones
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Non-woven Polyester Cellulose
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in
Para utilizar con (aplicación) Designed for use in ISO Class 5 and higher sterile environments and USP <797> applications
Esterilidad Estéril