Learn More
Éter de propargil de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.60€ - 168.00€
CAS | 4039-82-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H10O |
Peso molecular (g/mol) | 146.189 |
Número MDL | MFCD00483987 |
Clave InChI | PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne |
PubChem CID | 6917484 |
Nombre IUPAC | prop-2-inoximetilbenceno |
SMILES | C#CCOCC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15430348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53481.06 |
5 g |
44.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15440348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53481.14 |
25 g |
168.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Benzyl propargyl ether is used in the synthesis of substituted carbocyclic aromatic compounds and pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl éter propargil de bencilo se utiliza en la síntesis de compuestos aromáticos carbocíclicos sustituidos y en los compuestos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
4039-82-1 | |
146.189 | |
PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N | |
6917484 | |
C#CCOCC1=CC=CC=C1 |
C10H10O | |
MFCD00483987 | |
benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne | |
prop-2-inoximetilbenceno |
Especificaciones
Benzyl propargyl ether | |
1.011 | |
C10H10O | |
1.52 | |
benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne | |
PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-inoximetilbenceno | |
6917484 | |
97% |
4039-82-1 | |
101°C to 101°C (18 mmHg) | |
C6H4CH2OCH2C≡CH | |
MFCD00483987 | |
Soluble in chloroform. | |
C#CCOCC1=CC=CC=C1 | |
146.189 | |
146.19 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only