Learn More
Éter propargil de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440348 25 g 25 g
15430348 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53481.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4039-82-1 | C10H10O | 146.189 g/mol
Benzyl propargyl ether is used in the synthesis of substituted carbocyclic aromatic compounds and pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter propargil de bencilo se utiliza en la síntesis de compuestos aromáticos carbocíclicos sustituidos y en los compuestos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4039-82-1
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.189
Número MDL MFCD00483987
Clave InChI PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
PubChem CID 6917484
Nombre IUPAC prop-2-inoximetilbenceno
SMILES C#CCOCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl propargyl ether
Densidad 1.011
Punto de ebullición 101°C to 101°C (18 mmHg)
Fórmula lineal C6H4CH2OCH2C≡CH
Índice de refracción 1.52
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%