Learn More
Benzyl Alcohol NF, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass Bottle
Vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl Alcohol |
Envase | Glass Bottle |
Cantidad | 1 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.14 |
Grado | NF |