Learn More
Bencilo 4-bromotetrahidro-1(2H)-piridinacarboxilato, ≥97 %, Maybridge
Catalog Number 10334092
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
166953-64-6
C13H16BrNO2
298.18
MFCD02681990
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
2776275
bencilo 4-bromopiperidina-1-carboxilato
C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
166953-64-6
C13H16BrNO2
298.18
MFCD02681990
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
2776275
bencilo 4-bromopiperidina-1-carboxilato
C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.374g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.18
Porcentaje de pureza 97%