Learn More
Éter 2-bromoetil de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10722485
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
1462-37-9
C9H11BrO
215.09
MFCD01321307
FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
benzyl 2-bromoethyl ether, 2-bromoethoxy methyl benzene, 2-benzyloxy-1-bromoethane, benzyloxyethyl bromide, benzene, 2-bromoethoxy methyl, 1-bromo-2-benzyloxyethane, 2-bromoethoxymethyl benzene, 2-bromo-ethoxymethyl-benzene
73833
2-bromoetoximetilbenceno
C1=CC=C(C=C1)COCCBr
1462-37-9
C9H11BrO
215.09
MFCD01321307
FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
benzyl 2-bromoethyl ether, 2-bromoethoxy methyl benzene, 2-benzyloxy-1-bromoethane, benzyloxyethyl bromide, benzene, 2-bromoethoxy methyl, 1-bromo-2-benzyloxyethane, 2-bromoethoxymethyl benzene, 2-bromo-ethoxymethyl-benzene
73833
2-bromoetoximetilbenceno
C1=CC=C(C=C1)COCCBr
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-bromoethyl ether
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3600g/mL
Punto de ebullición 254.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2CH2Br
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 2-bromoethyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.