Learn More
Ácido benzoico, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
20.00€ - 784.00€
CAS | 65-85-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 122.12 |
Clave InChI | WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv |
PubChem CID | 243 |
ChEBI | CHEBI:30746 |
Nombre IUPAC | ácido benzoico |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10627231
|
Thermo Scientific Acros
423470250 |
25 g | Frasco de plástico |
20.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10005860
|
Thermo Scientific Acros
423475000 |
500 g | Frasco de plástico |
80.40€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10799911
|
Thermo Scientific Acros
423470020 |
2 kg | Frasco de plástico |
203.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11974971
|
Thermo Scientific Acros
423470100 |
10 kg | Tambor de plástico |
784.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
65-85-0 | |
122.12 | |
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv | |
CHEBI:30746 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
C7H6O2 | |
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N | |
243 | |
ácido benzoico |
Especificaciones
Benzoic acid | |
99.5 | |
121.0°C to 123.0°C | |
249.0°C | |
0.005% max. | |
99.6% | |
C6H5CO2H | |
01,49; 13,312 | |
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv | |
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N | |
ácido benzoico | |
243 | |
122.12 | |
Reactivo ACS | |
Polvo cristalino |
65-85-0 | |
100.0 | |
Blanco | |
121°C | |
Auténtico | |
C7H6O2 | |
09,92 | |
15,1093 | |
Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O | |
122.12 | |
CHEBI:30746 | |
99.6% | |
0.005% max. (in methanol) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca daños oculares graves.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas, en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
No respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-618-2
- Benzoic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only