Learn More
Ácido benzoico, 99,6%, reactivo ACS
Código de producto. 10627231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Unit Size:
10 Kg
2 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10627231 25 g Frasco de plástico 25 g
10005860 500 g Frasco de plástico 500 g
10799911 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
11974971 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10627231 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 423470250
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS : 65-85-0 | C7H6O2 | 122,12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65-85-0
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Clave InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Nombre IUPAC ácido benzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzoic acid
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 123.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 249.0°C
Temperatura de inflamación 121°C
Residuos de ignición 0.005% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Índice Merck 15,1093
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max. (in methanol)
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación