Learn More
Benzo[b]tiofeno-2-metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El Benzo[b]tiofeno-2-metano es un importante intermedio y reactivo en la síntesis orgánica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El Benzo[b]tiofeno-2-metano es un importante intermedio y reactivo en la síntesis orgánica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzo[b]thiophene-2-methanol |
Punto de fusión | 98°C to 101°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |