Learn More
Ácido benzo[b]furano-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
96.80€ - 749.00€
Chemical Identifiers
CAS | 317830-83-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H7BO3 |
Peso molecular (g/mol) | 161.95 |
Número MDL | MFCD06801687 |
Clave InChI | DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid |
PubChem CID | 23438904 |
SMILES | OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12 |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15471579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64389.MD |
250 mg |
96.80€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15451579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64389.03 |
1 g |
340.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15461579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64389.06 |
5 g |
749.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
317830-83-4 | |
161.95 | |
DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N | |
23438904 |
C8H7BO3 | |
MFCD06801687 | |
benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid | |
OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12 |
Specifications
Benzo[b]furan-3-boronic acid | |
C8H7BO3 | |
9479377 | |
DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N | |
ácido (1-benzofuran-3-il)borónico | |
23438904 | |
98% |
317830-83-4 | |
MFCD06801687 | |
benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid | |
OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12 | |
161.95 | |
161.95 | |
Sólido |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De - 30 °C a - 10 °C
Recommended Storage : Almacenar a - 20 °C
RUO – Research Use Only