Learn More
Ácido benzo[b]furano-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471579 250 mg 250 miligramos
15451579 1 g 1 g
15461579 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64389.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 317830-83-4 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317830-83-4
Fórmula molecular C8H7BO3
Peso molecular (g/mol) 161.95
Número MDL MFCD06801687
Clave InChI DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
PubChem CID 23438904
SMILES OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-3-boronic acid
Cantidad 250 mg
Beilstein 9479377
Nombre IUPAC ácido (1-benzofuran-3-il)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.95
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido