Learn More
Ácido benzo[b]furano-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777386
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
496-41-3
C9H6O3
162.14
MFCD00005848
OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-2-carboxylic acid, coumarilic acid, benzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2-carboxybenzofuran, coumarone-2-carboxylic acid, unii-7z6nmg947l, chembl84095, benzofuran-2-carboxylicacid
10331
ácido 1-benzofurano-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
496-41-3
C9H6O3
162.14
MFCD00005848
OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-2-carboxylic acid, coumarilic acid, benzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2-carboxybenzofuran, coumarone-2-carboxylic acid, unii-7z6nmg947l, chembl84095, benzofuran-2-carboxylicacid
10331
ácido 1-benzofurano-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 195.0°C to 196.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 2549
Información de solubilidad Solubility in water: partially soluble in water,soluble in boiling wat. Other solubilities: good soluble in acetone and ethanol,slightly soluble in chloroform,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo¢b!furan-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.